Desinfektionsspray, Cutasept-F
Lieferant: Bode
980365 980564 9750410
BODL980365EA 9.3 EUR
BODL980365 BODL980564 BODL9750410
Desinfektionsspray, Cutasept-F
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Gebrauchsfertige, farblose Sprühlösung für die schnelle, verträgliche Hautdesinfektion. Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend gegenüber lipophilen Viren, HBV, HIV, Rote- und Herpes Simplex-Viren Typ 1.
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser.
Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion.
Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich.
Bitte beachten Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.
Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten.