Kryoboxen, B47/B67/B77/B97-Serie
Lieferant: GLW
B47 B47B B47G B47R B47Y B77 B77B B77G B77R B77Y B97 B97B B97G B97R B97Y B97S BS97 B47S B67 B67B B67G B67R B67S B67Y B77S BS47 BS67 BS77
211-0348EA 9.8 EUR
211-0348 GLWAB47B GLWAB47G GLWAB47R GLWAB47Y 211-0519 479-1540 479-1541 479-1542 479-1544 GLWAB97 GLWAB97B GLWAB97G GLWAB97R GLWAB97Y GLWAB97S GLWABS97 GLWAB47S GLWAB67 GLWAB67B GLWAB67G GLWAB67R GLWAB67S GLWAB67Y 479-1543 GLWABS47 GLWABS67 479-1545
Kryoboxen, B47/B67/B77/B97-Serie
Boxen Kryoboxen
PP, natur oder farbig.
  • Bis +121 °C autoklavierbar und bis zu -90 °C im Gefriergerät lagerbar
  • Der mitgelieferte Klarsichtdeckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryoboxen mit öffnen zu müssen
  • Entwässerungslöcher im Boden erleichtern das Öffnen der Box bei niedrigen Temperaturen
  • Für lichtempfindliche Proben wählen Sie bitte die Farbe Schwarz/Schwarz
Für 49 Proben geeignet, in 7×7 Fächern mit 16,5 mm Durchmesser angeordnet.
B47-Serie:
Für Probenfläschchen, Minifläschchen und Probenröhrchen mit 3 ml bis 7 ml. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 55 mm Höhe und 16,5 mm Durchmesser.
B67-Serie:
Für Probenfläschchen, Minifläschchen und Probenröhrchen mit 3 ml bis 6 ml entwickelt. Für Probenfläschchen, Minifläschchen und Probenröhrchen mit 3 ml bis 6 ml entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 52 mm Höhe und 16,5 mm Durchmesser.
B77-Serie:
Für Probenfläschchen und Probenröhrchen mit 8 ml bis 11 ml entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 80 mm Höhe und 16,5 mm Durchmesser.
B97-Serie:
Für Probenfläschchen und Probenröhrchen mit 10 ml bis 14 ml entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 95 mm Höhe und 16,5 mm Durchmesser.