VWR®, Schürzen, LDPE/LLDPE
Lieferant: VWR Collection
113-8278EA 16.6 EUR
113-8278 113-8279
VWR®, Schürzen, LDPE/LLDPE
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Schürze besteht aus 65% LDPE und 35% LLDPE.
  • Effective against dirt, moisture and oil
Länge: 1200 oder 1400 mm
Farbe: Weiß