VWR®, Breatheable Rayon Film Seals for Biological Cultures
Lieferant: VWR Collection
391-1261EA 114 EUR
391-1261 391-1262
VWR®, Breatheable Rayon Film Seals for Biological Cultures
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Der 139,7 µm starke, hydrophobe, poröse Film mit Klebebeschichtung medizinischer Güte eignet sich für Anwendungen in Gewebekulturplatten, Bio-Blocks und 96-Well-Platten, bei denen für das Zell- oder Bakterienwachstum Gasaustausch notwendig ist. Die Viskosefilme minimieren Kreuzkontamination, Verschütten und Verdunstung. Im Gegensatz zu Plattendeckeln, die den Gasaustausch vor allem an den Rändern ermöglichen, sorgen diese Filme für einen gleichmäßigen Luft- und CO₂-Austausch in allen Wells. Das sterile Produkt ist in manipulationssicheren Beuteln mit 25 Stück/Beutel verpackt.
  • Nicht toxisch, stark gasdurchlässig
  • Mit Spitzen oder Pipetten zur Probenrückgewinnung durchstechbar
  • Empfohlener Temperaturbereich von −20 bis +80 °C
L×T jedes Films: 142,9×82,6 mm für Gewebekulturplatten in Standardgröße.