Zubehör für digitale Blockthermostate QBA, QBD, QBH
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
QBL4 QBL2 QBL1 QBEP
460-0096EA 175 EUR
460-0096 460-0095 460-0094 460-0093
Zubehör für digitale Blockthermostate QBA, QBD, QBH
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Klare Polycarbonat-Hauben sorgen für gute Sicht, verhindern gleichzeitig versehentlichen Kontakt mit einem heißen Block.
  • Dienen als Spritzschutz und werden besonders zur Verwendung während des Hochtemperaturbetriebs empfohlen
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable