Software für Julabo Einheiten
Lieferant: JULABO GmbH
8900005 8900110 8901105
JULA8900005EA 950 EUR
JULA8900005 461-3618 461-0063
Software für Julabo Einheiten
Software Labor-Software
Auswahl an Software zum Programmieren, Visualisieren und Dokumentieren von temperatur- und zeitabhängigen Prozessen in Verbindung mit Laborgeräten. Umfangreiche Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten über RS232/RS485, USB (mit optionalem Konverter) und Profibus zur Automatisierung im Laborbereich.
  • Start/Stopp-Funktionen und Eingabe des Sollwerts mit grafischen Zoom-Funktionen
  • Anzeige der aktuellen Istwerte, Heiz- und Kälteleistung
  • Wiederholung der gespeicherten Profile
  • Darstellung von bis zu 4 Kurven in einem Diagramm
  • Rampenfunktion für bis zu 10