Accessories for Optima™ heated circulating baths
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
QR-SE RS14 RS22 RS28 RS38 VR-13 VR-19 VR-24 VR-30 VR-LE VR-SE
462-8255EA 122 EUR
462-8255 462-8263 462-8264 462-8265 462-8266 462-8257 462-8258 462-8133 462-8134 462-8262 462-8261
Accessories for Optima™ heated circulating baths
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme
Eine Auswahl an Edelstahl-Zubehörteilen für die Verwendung mit Optima™ Bädern.
  • Erhöhter Einlegeboden zur Unterbringung von Gefäßen verschiedener Größen durch Veränderung des effektiven Flüssigkeitsstands
  • Robuste Reagenzglasgestelle in verschiedenen Konfigurationen und für alle Röhrchengrößen erhältlich
Bestellinformation: In ST5 und P5 passt je eines der folgenden Gestelle: 462-8251, 462-8252, 462-8253, 462-8254, 462-8255 oder 462-8256. In ST12 und P12 und größere Wasserbäder passen jeweils mindestens zwei der folgenden Gestelle: 462-8257, 462-8258, 462-8133, 462-8134, 462-8261 oder 462-8262.