Transportbehälter, Mono/TripleBox
Lieferant: DELTA T
V020019 V020020 V020021 V020014 V020015 V020013
478-9934EA 404 EUR
478-9934 478-9935 478-9936 478-9929 478-9930 478-9928
Transportbehälter, Mono/TripleBox
Boxen Transportboxen
Die extra dick isolierte Transport-Box ist aus Neopor® hergestellt. Die Box besteht aus 2 verschiedenen Teilen. Um unterschiedliche Größen zu erhalten, kann man die Teile kombinieren.
  • Spart teure Kühltransportkosten
  • Behält die gewünschte Temperatur
  • Wiederverwendbar
Die MonoTripleBox ist ideal für den Transport von Reagenzgläsern oder anderen Produkten.