Box für Kühltransporte, MiniVaqBox
Lieferant: DELTA T
V020010 V020011 V020012
478-9925EA 1270 EUR
478-9925 478-9926 478-9927
Box für Kühltransporte, MiniVaqBox
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
Diese Box isoliert mit neuester Vakuumtechnologie und eignet sich hervorragend für lange Kühltransporte von Proben, Zellen und anderen empfindlichen Produkten. Zur Erleichterung beim Tragen verfügt die Box über einen Umhängeriemen. In Verbindung der MinivaqBox mit Delta T Elementen werden die vorgeschriebenen Temperaturen ohne äußere Energiezufuhr für die Dauer von 48 Stunden eingehalten. Zuerst müssen die Elemente vorgekühlt werden bis die Flüssigkeit fest geworden ist. Dies tritt normalerweise ein, wenn die Temperatur um 5 °C niedriger als der Schmelzpunkt der Flüssigkeit ist. DieMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable