Keimprüfpapiere, Munktell
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
213078 213030 113311 233208 146070 213061 2.353.018320 3.353.075 2.616.220400 2.309.220400 3.353.085
512-6221EA 297 EUR
512-6221 BINZ213030 BINZ113311 BINZ233208 BINZ146070 BINZ213061 BINZ2.353.018320 BINZ3.353.075 BINZ2.616.220400 BINZ2.309.220400 BINZ3.353.085
Keimprüfpapiere, Munktell
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Keimprüfpapiere werden u.a. von Instituten für die Saatgutprüfung zur Prüfung der Keimfähigkeit und für Gesundheitstests, wie z.B. für den Jacobsen- (Kopenhagener) Tank, die TP-Methode („top of paper“) und Osmosetest, verwendet.