Vakuumverdampfungssysteme, RapidVap®
Lieferant: LABCONCO
7900001 7900003 7900011 7900013
531-0171EA 20080 EUR
531-0171 531-0172 531-0219 531-0220
Vakuumverdampfungssysteme, RapidVap®
Verdampfer Zentrifugalverdampfer
These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation methods. The systems may be used with a broad range of aggressive chemicals. Heat is supplied by a dry block heating system that, unlike water baths, adds no potential source of contamination and requires no maintenance.
  • Fast evaporation rates; water evaporates at a rate up to 0,75 ml/minute/tube
  • Microprocessor controlled 1000 W dry block heating system up to +100 °C
  • Microprocessor controlled vacuum level speeds evaporation
  • PTFE-coated aluminium chamber, glass lid with Lexan® shield
  • Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
  • Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
  • Easy to read LCD display
Geeignet für sieben verschiedene, austauschbare Zubehör-Probenblöcke, die Probenvolumen von nur einigen Millilitern bis hin zu 450 Millilitern fassen können. Es können bis zu 110 Röhrchen (jedes 12 oder 13 mm) gleichzeitig geladen werden. Zusätzliche Blöcke für verschiedene Röhrchenarten, z. B. konische Zentrifugen- und Szintillations-Röhrchen sind verfügbar.
Der wartungsfreie, mikroprozessorgesteuerte Motor bietet stufenlos einstellbare Drehzahlen zur Beschleunigung der Vortexbewegung auf bis zu 1000 min⁻¹.
Ideal geeignet für die Probenvorbereitung bei einer Reihe von Anwendungen, z. B. in der Arzneimittelentwicklung, der Agrochemie, der Umweltanalytik sowie bei Untersuchungen in der Mykologie.
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
Lieferumfang: Erfordert Vakuumpumpe, Block und Glasgeräte. Für Informationen über geeignete Vakuumpumpen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.