Florisil® für die präparative Chromatographie
Lieferant: Merck
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
1.12518.0100EA 95.8 EUR
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
Florisil® für die präparative Chromatographie
Chromatographie-Sorbentien HPLC-Sorbentien
Besteht aus Magnesium- und Siliziumoxiden im Verhältnis 85:15. Dies ist eine polare Phase, die für die Chromatographie von Verbindungen wie Steroiden und Alkaloiden verwendet wird. Diese Aktivität kann durch die verwendete Aktivierungstemperatur gesteuert werden.
  • Aktivierungstemperatur von 675 °C, wie bei Artikel 1,12994 erzeugt eine hoch aktive Form
  • Florisil®-Artikel 1,12518, aktiviert bei 650 °C ist ein weniger aktives Material
Physikalische Eigenschaften:
Zusammensetzung: MgO 15,5%, SiO₂ 84,5%, Na₂SO₄ 0,5% (max. 1%)
pH ca.: 8,5
Spezifische Oberfläche (BET): 300 m²/g
Spezifisches Gewicht: 2,51 g/ml