Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 68.32 EUR
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Puffer pH-Puffer
Zur Kalibrierung von pH-Messgeräten.
  • Praktische 30-ml-Beutel - eine Anwendung pro Beutel - kein Kontaminationsrisiko
  • Lösungen sind immer frisch und gebrauchsfertig
  • Rückführbar auf SRM von NIST und PTB
  • Referenztemperatur: +25 °C
  • Präzise: Messunsicherheit max. ±0,015 pH-Einheiten
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.