Biopsie- und Einbettkassetten, Unisette™, M505
Lieferant: Simport Scientific
M505-2 M505-3 M505-4 M505-5 M505-6 M505-7 M505-8 M505-9 M505-10 M505-11 M505-12
720-1556EA 225 EUR
720-1556 720-1557 720-1558 720-1559 720-1560 720-1561 720-1562 720-1563 720-1550 720-1551 720-1552
Biopsie- und Einbettkassetten, Unisette™, M505
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Gewebe Einbettkassette aus Acetalpolymer mit komfortablem Deckel. In den Kassetten mit Deckel werden die Proben beim Eintauchen in Flüssigkeit sicher aufbewahrt.
  • Durchflussschlitze sorgen für optimalen Flüssigkeitsaustausch und effektiven Ablauf.
  • Resistent gegen histologische Lösungsmittel
  • Integrierter Deckel
  • Beschriftbare Vorderseite im 35° Winkel geneigt
  • Erhältlich in 11 nicht-zytotoxischen, metallfreien Farben und 3 Leuchtfarben
Verpackung: Jeder Karton enthält drei Schachteln mit je 500 Kassetten.