Biopsie- und Einbettkassetten, Unisette®, M506
Lieferant: Simport Scientific
M506-2 M506-3 M506-4 M506-5 M506-6 M506-7 M506-8 M506-9 M506-10 M506-11 M506-12
720-1570EA 260 EUR
720-1570 720-1571 720-1572 720-1573 720-1574 720-1575 720-1576 720-1577 720-1564 720-1565 720-1566
Biopsie- und Einbettkassetten, Unisette®, M506
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Die Einweg-Biopsiekassetten sind für die Aufnahme von Biopsieproben während des Einbettungsverfahrens konzipiert. Außerdem dienen sie als Aufbewahrungssystem.
  • Eingebauter Deckel
  • Beschriftungsfeld im 35° Winkel
  • Erhältlich in 11 nicht-zytotoxischen, metallfreien Farben und 3 Leuchtfarben
Verpackung: Jeder Karton enthält drei Schachteln mit je 500 Kassetten.