Biopsie- und Einbettkassetten, in QuickLoad™ Stapeln, Histosette® II
Lieferant: Simport Scientific
M486-8SL M486-9SL M485-7SL M485-15SL M485-16SL M485-17SL M485-18SL M486-7SL M485-8SL M485-9SL
720-1517EA 239 EUR
720-1517 720-1518 720-1511 720-1507 720-1508 720-1509 720-1510 720-1516 720-1512 720-1513
Biopsie- und Einbettkassetten, in QuickLoad™ Stapeln, Histosette® II
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Diese Kassetten aus Acetalpolymer sind für Trichter geeignet, die mit Plastikstapel verwendet werden können, und werden in einem einfachen Arbeitsgang in Kassetten-Beschriftungsgeräte geladen. Zeit- und Kostenersparnis durch diese praktischen Stapel mit 75 einzelnen Kassetten. Kein manuelles Einführen einzelner Kassetten mehr.
  • Proben können sicher in Flüssigkeiten getaucht werden und sind vollständig resistent gegen die chemische Wirkung histologischer Lösungsmittel.
  • Effiziente Durchflussschlitze sorgen für optimalen Flüssigkeitsaustausch und korrekten Ablauf.
  • Biopsiemodell zur sicheren Aufnahme kleiner Biopsieproben während des Einbettungsverfahrens.
  • Vorderer Beschriftungsbereich in einem Winkel von 45°
  • Der einteilige Einweg-Kunststoffdeckel macht wiederverwendbare Stahldeckel überflüssig. Erhältlich in nicht-zytotoxischen, metallfreien beliebten Farben
Lieferumfang: Ein Koffer enthält jeweils 10 Hülsen und 750 Abdeckungen.