Sterican® Einmalkanülen für Dental-Anästhesie
Lieferant: B. Braun
9180109B 9180117B 9186158B 9186166B 9186174B 9186182B
BRAU9180109BEA 13.3 EUR
BRAU9180109B BRAU9180117B BRAU9186158B BRAU9186166B BRAU9186174B BRAU9186182B
Sterican® Einmalkanülen für Dental-Anästhesie
Injektionsnadeln
Einmalkanülen nach ISO 7864. Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung.
  • Dünnwand-Kanüle
  • Mit Spezial-Facetten-Langschliff für schmerzarme Punktionen
  • Transparenter, farbcodierter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen
Standards: ISO 7864
Verpackung: Spenderkarton zu 100 Stück.