Insulinspritzen, Omnifix® 100 Solo und Duo
Lieferant: B. Braun
9161376V 9161708V
720-2558EA 46.4 EUR
720-2558 BRAU9161708V
Insulinspritzen, Omnifix® 100 Solo und Duo
Spritzen Spritzen, medizinisch
Aus Polypropylen , 3teiligfür U 100-Insulin (100 I.U./ml) für die Veterinärmedizin. Leichtgängiger naturlatexfreier Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring.
  • Wischfeste,gut ablesbare Graduierung
  • Sicherer Kolbenstopp
  • Katheteransatz, zentrisch
Verpackung: Karton zu 100 Stück