Prozess-Medien, Fractogel® EMD
Lieferant: Merck
1.10317.0150 1.10338.0250 1.14894.0100 1.16886.0100 1.16887.0100 1.16890.0100 1.10316.0100 1.16881.0100 1.16882.0100 1.16884.0100 1.16883.0100
1.10317.0150EA 1310 EUR
1.10317.0150 1.10338.0250 1.14894.0100 1.16886.0100 1.16887.0100 1.16890.0100 1.10316.0100 1.16881.0100 1.16882.0100 1.16884.0100 1.16883.0100
Prozess-Medien, Fractogel® EMD
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
Fractogel® stellt eine Palette von Medien mit „tentakelartiger“ Geometrie vor, die eine verbesserte Oberflächenstruktur bieten; diese verleiht den Harzen vorteilhafte Eigenschaften für viele Produktionsprozesse. Die resultierende starke Bindung von Biomolekülen durch eine Vielzahl von Liganden (abhängig von den Anwendungsgebieten und den ausgewählten Medien) und die lange Lebensdauer der Materialien führt zu einer hohen Effizienz und Wirtschaftlichkeit sämtlicher Fractogel® Medien. Die auf synthetischem Methacrylatharz basierenden Prozessmedien verfügen über hohe mechanische Festigkeit sowie exzellente und hohe chemische Stabilität, wodurch die Medien leicht verpackt und vor Ort gesäubert werden können. Die Basis bietet außerdem gegenüber Kohlenhydratverbindungen mehrere Vorteile, da das Polymerharz gegen mikrobiellen Abbau beständig ist und das Risiko einer Kontamination mit Endotoxinen dadurch erheblich verringert wird.
  • Hohe Kapazität bei hohen Flussraten führt zu hohem Durchsatz
  • Hohe Rückgewinnung biologischer Aktivitäten gewährleistet hohen Ertrag
  • Schmale Partikelgrößenverteilung ermöglicht gute Auflösung
  • Effiziente Entfernung von Viren, DNS und Endotoxinen führt zu hoher Reinheit des Zielmoleküls
  • Es sind Dateien verfügbar, die dem Benutzer bei regulatorischen Fragen (FDA) der Prozessvalidierung helfen