Kryoboxen, CryoFile™, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W651600 W651600-XL W651601 W651601-XL W651602 W651602-XL W651603 W651603-XL W651604 W651604-XL W651605 W651605-XL
479-2000EA 234 EUR
479-2000 479-2001 479-2002 479-2003 479-2004 479-2005 479-2006 479-2007 479-2008 479-2009 479-2010 479-2011
Kryoboxen, CryoFile™, WHEATON®
Boxen Kryoboxen
Hochwertiger Pressspan mit Polyethylen-Sprühbeschichtung
  • Wasserabweisendes Material für längere Haltbarkeit
  • Aufgedrucktes Nummerierungssystem auf Deckel und Boden der Box
  • Hält kryogenen Temperaturen bis −196 °C stand
  • Sechs Farben ermöglichen einfache Probenidentifikation
Zum Stapeln und Aufbewahren von Kryoröhrchen oder Ampullen. Von 1 bis 81 nummerierte Fächer zur leichten Identifikation des Inhalts.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable