PCR-Mycoplasmen-Testkit II
Lieferant: PanReac AppliChem
A8994.0050
A8994.0025
A8994.0100
A8994.0050EA
752
EUR
A8994.0050
A8994.0025
A8994.0100
PCR-Mycoplasmen-Testkit II
Mikrobiologische Testsysteme
Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
Lyophilisierte PCR-Mischung für den Nachweis von Mycoplasmen in Zellkulturen mittels konventioneller PCR.
Erfüllt die Kriterien in Abschnitt 2.6.7 der Ph. Eur.
Shipped at room temperature.
Lieferumfang: Lieferung ohne Taq-DNA-Polymerase. Das Kit enthält eine Mischung aus PCR-Primern und Nukleotiden, Reaktionspufferlösung, Wasser (PCR-Qualität), positive „Template“-Kontrolle und interne Kontroll-DNA. Versand bei Raumtemperatur.