Färbetröge nach Columbia, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W900180 W900180-6
720-1035EA 77.2 EUR
720-1035 720-1036
Färbetröge nach Columbia, WHEATON®
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas
  • Für 4 Deckgläser
  • PP-Schraubverschluss mit PTFE-beschichtetem PE-Einsatz
  • Chemikalienbeständig
Die Färbetröge sind für bis zu 4 Deckgläser (17–23 mm und bis zu 30 mm lang) geeignet. Bei abgenommenem Deckel können auch längere Deckgläser eingelegt werden. Columbia-Färbetröge können nicht nur für Färbeverfahren, sondern auch zur Reinigung von Deckgläser oder zur Beschichtung von Deckgläser, z. B. mit Polylysin oder Silan, verwendet werden.