Schutzanzug, 4565
Lieferant: 3M
4565M 4565XXL 4565L 45654XL 45653XL 4565S 7100256062 7100256143
113-5425EA 27.5 EUR
113-5425 MMMA4565XXL 113-5424 MMMA45654XL MMMA45653XL MMMA4565S MMMA7100256062 MMMA7100256143
Schutzanzug, 4565
Einweg-Kleidung
3M™ Schutzanzug 4565 hat angenehme Komforteigenschaften und sorgt für eine starke Barriere gegen bestimmte Chemikalien, Sprühnebel und Partikel. Diese nicht mikroporösen Schutzanzüge sind auf Beständigkeit gegenüber einer Permeation durch Chemikalien getestet. Sie sind auch nach EN 14126, Schutzkleidung gegen Infektionserreger, zertifiziert.
  • Typ 4/5/6 Schutzanzüge bieten eine sehr gute Barriere gegen gesundheitsgefährdende Partikel sowie leichte Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel
  • Aus einem nicht gewebten, fusselarmen PE-Laminat mit Biokomponenten hergestellt mit einer sehr komfortablen Passform
  • 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und mit Klebeband versiegelbare Windschutzleisten
  • Elastische Einsätze am Rücken und den Knöcheln verringern das Expositionsrisiko der Haut
  • Abgeklebte Nähte sorgen für eine verbesserte Stärke und Haltbarkeit und reduzieren das Risiko des Reißens und der Exposition der Haut
  • Schutz gegen EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger
  • Antistatische Behandlung EN 1149-5 reduziert das Risiko statischer Entladung und Funkenbildung
  • EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination
3M™ Schutzanzug 4565 bietet eine sehr gute Barriere gegen gesundheitsschädliche Partikel, Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel vom Typ 4. Der weiße Schutzanzug 4565 hat Nähte die mit rotem Band abgedeckt sind und erfüllt viele Standardanforderungen wie EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger, EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1.
Überklebte Nähte mindern die Hautexposition durch Risse und reduzieren das Risiko des Eindringens von Chemikalien und Partikeln. Der Schutzanzug bietet einen EN 1073-2 Klasse 2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel. Er schützt er sehr gut gegen Partikel und hat eine gute Beständigkeit gegen flüssige Sprühnebel. Dieses nicht mikroporöse PE-Laminat bietet Schutz gegen Chemikalien und ist gegen Permeation durch gewisse Chemikalien getestet. Gestrickte Bündchen, elastische Einsätze an Taille und Knöcheln ermöglichen dem Träger mehr Komfort und Bewegungsfreiheit, während das äußerst fusselarme Material umgebungsbedingte Kontaminationen verringert. Die 3-teilige Kapuze ist auch gut mit anderem PPE verwendbar. Die 2-Wege-Reißverschlüsse und der komplett versiegelbare Windschutz verringern das Expositionsrisiko der Haut und schützen vor Kontaminationen. Dieser Schutzanzug hat eine antistatische Behandlung nach EN 1149, die statische Entladungen und das Risiko von Funken und Entflammungen minimiert.
Standards: CE Kategorie III EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination. EN 1149-5 - Elektrostatischer Schutz. EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien. EN 14126 - Schutzkleidung gegen Infektionserreger (Biogefährdung). EN 14605:2005+A1:2009 Typ 4 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien. EN ISO 13982-1:2004 Typ 5 Schutzkleidung gegen feste Partikel.