DNA-Farbstoff, EZ-Vision®
Lieferant: VWR Chemicals
N313-KITEA 263 EUR
N313-KIT N472-KIT
DNA-Farbstoff, EZ-Vision®
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
EZ-Vision® DNA-Farbstoff als Ladepuffer stellt eine nicht mutagene, umweltfreundliche Alternative zu Ethidiumbromid für die sofortige Fluoreszenzvisualisierung von DNA-Banden dar.
  • Sehr geringer Hintergrund
  • Kein Färben oder Entfärben nach der Elektrophorese erforderlich
  • Verwendbar mit den meisten vorhandenen Filtern zur Geldokumentation
  • Sehr breite Emissionsspektren mit einer Spitze in der Nähe von 450 nm
  • Ermöglicht den vollständigen Verzicht auf Ethidiumbromid
Each version contains the same non hazardous fluorescent DNA dye and loading buffer that can be run on a gel and visualised immediately on a UV transilluminator. EZ-Vision One is one tracking dye migrating at approximately 10 bp in a 1% agarose gel. EZ-Vision Two is two tracking dyes migrating at approximately 4000 bp and 400 bp in a 1% agarose gel. EZ-Vision Three is three tracking dyes migrating at approximately 4000 bp, 400 bp and 10 bp in a 1% agarose gel. This dye requires no special handling or disposal and will not incur hazardous shipping, storage or waste charges.
Lieferumfang: Lieferung als Kit mit 1, 2 oder 3 Farbmarkern in 6X Ladepuffer.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Unbedenklicher für Mensch und Umwelt