Dye-Terminator-Entfernung, Mag-Bind® SeqDTR™
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
M1300-05 M1300-08 M1300-50
M1300-05EA 278 EUR
M1300-05 M1300-08 M1300-50
Dye-Terminator-Entfernung, Mag-Bind® SeqDTR™
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Mag-Bind® SeqDTR™ wurde für die effektive und zuverlässige Entfernung von ungebundenen Terminatoren aus Sequenzierungsreaktion entwickelt. Die Sequenzierungsprodukte werden zuerst mit dem Mag-Bind® SeqDTR™ gemischt. Die DNA bindet sich dann selektiv an die Mag-Bind® SeqDTR™ Partikel. Mit zwei schnellen Waschschritten werden Spurenkontaminanten wie Nukleotide, Primern und kleine Nicht-Ziel-Amplifikationsprodukte entfernt.
Mag-Bind® SeqDTR™ kann in 96- und 384-Well-Formaten verarbeitet werden und ist kompatibel mit zahlreichen Liquid-Handling-Geräten.