Ion enaustausch chromatographie medien, IEX Sepharose™ Fast Flow
Lieferant: Cytiva
17-0510-01 17-0510-10 17-0729-10 17-0729-01
17-0510-01EA 649 EUR
17-0510-01 17-0510-10 17-0729-10 17-0729-01
Ion enaustausch chromatographie medien, IEX Sepharose™ Fast Flow
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
Für die Trennung von Proteinen über den gesamten pH-Bereich und präparative Aufreinigungen, sogar bei der Aufreinigung von Rohproben. Erhältlich mit starken Anionen- und Kationenaustauschern:
  • Q Sepharose™ Fast Flow: quaternäres Ammonium, starker Anionenaustauscher
  • SP Sepharose™ Fast Flow: Sulfopropyl, starker Kationenaustauscher
It is composed of crosslinked 6% agarose beads, with quaternary ammonium (Q) strong anion exchange groups. Q Sepharose Fast Flow has high chemical stability, allowing well proven cleaning-in-place (CIP) and sanitization protocols. Scale-up with Q Sepharose Fast Flow is straight forward and the medium is available in a range of pre-packed process development tools. As member of the BioProcess media range, Q Sepharose Fast Flow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.