VWR®, Tiegel, PTFE
Lieferant: VWR
VWR®
216-0451EA 37.2 EUR
216-0451 216-0452 216-0450 216-0453
VWR®, Tiegel, PTFE
Tiegel
PTFE, rein, isostatisch geformt, FDA-zugelassen
  • Chemikalienbeständig und inert
  • Rissfest
  • Temperaturbeständig bis 280 °C