Schraubkappen für Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, E-Z Ex-Traction™, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W242710 W240832 W240841 W240831 W240830 W240846 W240840 W240844 W240836 W240850 W240843 W240848 W240851 W240842
WHEAW242710EA 345 EUR
WHEAW242710 WHEAW240832 WHEAW240841 WHEAW240831 WHEAW240830 WHEAW240846 WHEAW240840 WHEAW240844 WHEAW240836 WHEAW240850 WHEAW240843 WHEAW240848 WHEAW240851 WHEAW240842
Schraubkappen für Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, E-Z Ex-Traction™, WHEATON®
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Auswahl an schwarzen Phenol-, weißen Polypropylen- oder Harnstoff-Schraubkappen
  • PTFE-beschichtete (14B) Auskleidung aus Styrol-Butadien-Kautschuk bietet eine völlig inerte innere Abdichtung und Oberfläche, die der Probe oder dem Produkt zugewandt ist
  • Gebundene PTFE-beschichtete Silikon-Auskleidung, ideal für die Lagerung flüchtiger Lösungsmittel, empfindlicher Verbindungen und ätzender Chemikalien