Zentrifugalfiltrationseinheiten, Vivaspin® Turbo 15
Lieferant: Sartorius
VS15T01 VS15T02 VS15T11 VS15T12 VS15T21 VS15T22 VS15T31 VS15T32 VS15T41 VS15T42 VS15T91 VS15T92
512-0557EA 174 EUR
512-0557 512-0558 512-0559 512-0560 512-0561 512-0562 512-0563 512-0564 512-0565 512-0566 512-0567 512-0568
Zentrifugalfiltrationseinheiten, Vivaspin® Turbo 15
Filter Zentrifugaleinheiten
Vivaspin® Turbo 15 kann Proben von 0,1 bis 15 ml in Ausschwingrotoren bzw. von 11 ml in Festwinkelrotoren, welche für 50 ml-Zentrifugenröhrchen geeignet sind, verarbeiten.
  • Hohe Wiederfindungsraten >95%
  • Gehäuse aus PS mit hoher chemischer Kompatibilität, das sich für pH-Werte von 1 to 14 eignet
  • Sichere Probenkonzentration und einfache Rückgewinnung durch das einzigartige, abgewinkelte und pipettenfreundliche Dead-Stop-Reservoir
  • Volumengraduierung für einfaches Ablesen/Überwachen des Konzentratvolumens
Das optimierte Design des Vivaspin® Turbo 15, die schlanke innere Form, garantiert eine maximale Filtrationsgeschwindigkeit bis zu den letzten Mikrolitern, was eine bis zu >100-fache Probenkonzentration ermöglicht.