Faltenbälge
Lieferant: Bohlender
H906-02 H906-04 H906-06 H906-12 H906-14 H907-10 H907-15
BOHLH906-02EA 50.8 EUR
BOHLH906-02 BOHLH906-04 BOHLH906-06 BOHLH906-12 BOHLH906-14 BOHLH907-10 BOHLH907-15
Faltenbälge
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Faltenbälge, aus PTFE, mit spitzen Falten und mit Dichtungsringen auf der Außenseite des Schliffkerns.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Zum Ausgleich von Vibrationen durch Vakuumpumpen
  • Zum Längenausgleich bei Erwärmung von Kolonnen und als Winkelversatz