Faltenbälge mit GL-Gewinde
Lieferant: Bohlender
H902-15 H902-10 H902-05 H902-03 H902-04
BOHLH902-15EA 141 EUR
BOHLH902-15 BOHLH902-10 BOHLH902-05 BOHLH902-03 BOHLH902-04
Faltenbälge mit GL-Gewinde
Fittings und Verbinder
PTFE/FPM und PS.
  • Temperaturbeständigkeit: von −200 bis +250 °C
  • Chemikalienbeständigkeit: universell
  • Vakuum: geeignet
Zwei Schraubkappen aus PPS mit GL-Gewinde und einer PTFE/FKM-Dichtung. Faltenbalg mit spitzen Falten aus PTFE. Faltenbalg biegsam bis zu einem Winkel von 120°, flexible und spannungsfreie Verbindung.