Deckgläser
Lieferant: Marienfeld
631-0662EA 52.8 EUR
631-0662 631-0664 631-0613 631-0691 631-0715
Deckgläser
Deckgläser
Farblose Deckgläser geeignet für Anwendungen in den Bereichen Fluoreszenzmikroskopie und in vitro-Diagnostik (IVD).
  • Lange Lagermöglichkeit verwittern nicht Chemisch-resistentes, klares Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1
  • Kein Aneinanderhaften
  • Ausgezeichneter Planlage und glatten Oberflächen
Standards: IVD 98/79/EC.
Verpackung: Kunststoff-Spenderbox mit Scharnierdeckel. Jede Box enthält 1000 Stück.