PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix, Low-ROX
Lieferant: Quantabio
95108-01K 95108-200
733-2086EA 3840 EUR
733-2086 733-2088
PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix, Low-ROX
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
PerfeCTa® Multiplex qPCR SuperMix, Low-ROX ist ein zweifach konzentrierter gebrauchsfertiger Reaktionscocktails mit allen Komponenten außer Primern, Sonde(n) und Template für die Echtzeit-qPCR in Applied Biosystems 7500 oder der Echtzeit-PCR-System-Serie Stratagene MX.
PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix, Low-ROX bietet einen dynamischen Bereich und eine Empfindlichkeit gegenüber einer Multiplex-qPCR, die vergleichbar mit denjenigen von Singleplex-qPCR-Sonden-Assays sind, ohne dass dabei begrenzte oder variable Primerkonzentrationen erforderlich sind.
Lieferumfang: Jedes Set enthält 2 Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl?, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), AccuStart™ Taq DNA-Polymerase, ROX-Referenzfarbstoff (für eine Anregung von 580 bis 585 nm) sowie Stabilisatoren.