Fläschchen, Uni-Dose®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
226732 226733 226773
WHEA226732EA 654 EUR
WHEA226732 WHEA226733 WHEA226773
Fläschchen, Uni-Dose®, WHEATON®
Vials
Diese Fläschchen sind gemäß den Anforderungen der Norm USP Glastyp III aus braunem 900 Kalk-Natron-Glas hergestellt.
  • Lieferbar in Braunglas oder braunem PET (Polyethylenterephthalat)
  • Verwendung mit Sicherheitskappe inkl. Originalitätssicherung
  • Große Etikettierfläche zur problemlosen Produktidentifikation
  • Mündung Außen-Ø 28,5 mm