Laborhebebühnen
Lieferant: Usbeck
245-0022EA 436 EUR
245-0022 245-0023 245-0024
Laborhebebühnen
Laborboy
Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
  • Höhenverstellbarkeit per Hand oder Akkuschrauber
  • Integrierte Rutschkupplung
  • Scherstabile Ausführung
Standards: DIN 12897
Bestellinformation: Lieferung inklusive Akkuschrauber und passendem 1/4" Biteinsatz.