Färbebrücke
Lieferant: Hecht
631-0336EA 53 EUR
631-0336 631-0337 631-9156
Färbebrücke
Gestelle Färbegestelle
Plexiglas®, Brücke ausziehbar, mit Schrägstellung und Waagrecht-Fixierung. Geeignet für Becken oder Schalen mit einer Länge von 380 bis 620 mm. Komplett mit Färbewanne aus PVC und 2 Plexiglas-Halteklammern.