Messfühler für Lebensmittel
Lieferant: Testo
0613.1051 0613.1052 0613.1053
620-0173EA 30 EUR
620-0173 620-0174 620-0175
Messfühler für Lebensmittel
Temperaturfühler
Diese Temperaturfühler eignen sich für Messungen in halbfesten oder flüssigen Medien im Lebensmittelbereich.
Zur Verwendung mit Einstechthermometer Testo 105.