Filterkerzen, konisch, VitraPOR®
Lieferant: ROBU®
VitraPOR®
ROBU18322EA 114.1 EUR
ROBU18322 ROBU18300 511-0214 ROBU18301 511-0213 ROBU18323 ROBU18324 ROBU18302 ROBU18303 ROBU18320 511-0212 511-0211 ROBU18200 ROBU18321 511-0203 ROBU18212 511-0202 ROBU18213 ROBU18214 511-0204 511-0201 ROBU18210 ROBU18211 ROBU18310 ROBU18304
Filterkerzen, konisch, VitraPOR®
Filter Filterrohre
Die konischen Filterkerzen sind mit oder ohne Rohr erhältlich.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung
Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.