Filterkerzen, zylindrisch, VitraPOR®
Lieferant: ROBU GLASFILTER
18410 18411 18412 18413 18414 18350 18351 18352 18353 18354
ROBU18410EA 174 EUR
ROBU18410 ROBU18411 ROBU18412 ROBU18413 ROBU18414 ROBU18350 ROBU18351 ROBU18352 ROBU18353 ROBU18354
Filterkerzen, zylindrisch, VitraPOR®
Filter Filterrohre
Die zylindrischen Filterkerzen sind mit oder ohne Rohr erhältlich.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung
Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.
Standards:
In compliance with ISO 4796-80 and ASTM E128-99 standards.