Silikonöl, 20 cSt
Lieferant: VWR Chemicals
84543.360EA 445 EUR
84543.360 84543.290
Silikonöl, 20 cSt
Silikonöl
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 321 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132673
CAS-Nummer: 63148-62-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Viskosität (25 °C) 18 - 22 cSt
Flüchtige Anteile (150 °C; 1 h) Max. 10,0 %