Heiß-Filtertiegel, VitraPOR®
Lieferant: ROBU GLASFILTER
49302 49303 49700 49702 49704 49900 49901 49902 49903 49904 49701 49304 49703 49300 49301
ROBU49302EA 399 EUR
ROBU49302 ROBU49303 ROBU49700 ROBU49702 ROBU49704 ROBU49900 ROBU49901 ROBU49902 ROBU49903 ROBU49904 ROBU49701 ROBU49304 ROBU49703 ROBU49300 ROBU49301
Heiß-Filtertiegel, VitraPOR®
Tiegel
Tiegel, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, einem vielseitigen und recycelbarem Material, bieten hervorragende Eigenschaften für die unterschiedlichsten Bereiche.
  • Porositätsklassen von 1,0 μm bis 500 μm verfügbar
  • Mit Temperiermantel und Normschliffen
  • Hochbeständig gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Laugen