Saugflaschen mit Gewinde, beschichtet
Lieferant: ROBU GLASFILTER
34020 34500 34050
519-4141EA 109 EUR
519-4141 ROBU34500 ROBU34050
Saugflaschen mit Gewinde, beschichtet
Kolben Saugflaschen
Filtering flasks, made of borosilicate glass 3.3. Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis.
  • Low pressure proof, sterilizable
  • With screw-on plastic hose
  • Protective coating