Thermotransfer-Endlosetiketten für Drucker MiniMark™
Lieferant: Brady
116-0208EA 205.82 EUR
116-0208 116-0207 116-0209 BRDY739678 BRDY710221 116-0210 BRDY710343 116-0246 BRDY710344 116-0245 BRDY710345 116-0248 BRDY710346 116-0247 116-0206 116-0249
Thermotransfer-Endlosetiketten für Drucker MiniMark™
Farbbänder
Thermal transfer ribbons.
  • Width: 110 mm