Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Proline® Plus
Lieferant: Sartorius
728120 728130 728140 728220 728230 728240
613-5180EA 794 EUR
613-5180 613-5181 613-5182 613-5183 613-5184 613-5185
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Proline® Plus
Pipetten Mikropipetten
The Proline® Plus mechanical pipettes are designed to offer comfort and quality for your everyday manual pipetting. They combine durable construction with ease and lightness of use, and are therefore a perfect choice for liquid-handling professionals and students.
  • Ergonomic design with light pipetting forces, comfortable handle and finger support for reduced risk of strain injuries
  • Optiload tip loading mechanism enables perfect tip sealing onto every individual tip cone
  • Minimised risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • Highly durable (high chemical and UV-resistance) with strengthened structure for heavier use
  • Volume range colour coding for easy pipette tips selection
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • Only three parts to disassemble allows easy cleaning
Die Filter sind in zwei Ausführungen erhältlich: Safe-Cone Standard-Filter und Safe-Cone Plus-Filter. Für allgemeine Anwendungen empfiehlt sich die Verwendung der Standardfilter, für anspruchsvolle Anwendungen, wie Zellkulturen, Arbeiten mit Bakterien und Viren sowie in der Molekularbiologie, die Verwendung der Plus-Filter.
Safe-Cone Plus
Bestellinformation: Proline® Plus pipettes are supplied with calibration tool, autoclavable grease, tip, Safe-Cone filters (>10 µl) and forceps, user manual and QC-certificate.
Lieferumfang: Proline® Plus Pipetten werden mit Kalibrierwerkzeug, autoklavierbarem Schmierfett, Spitze, Safe-Cone Filtern (>10 µl), Pinzetten, Bedienungsanleitung und QK-Zertifikat geliefert.