Sauerstoffmessgeräte, tragbar, Oxi 3205/3310
Lieferant: WTW
2BA100 2BA101 2BA300 2BA301 2BD350 2BD351 2BD352
664-0525EA 816 EUR
664-0525 664-0526 664-0533 664-0534 664-0180 664-0140 664-0181
Sauerstoffmessgeräte, tragbar, Oxi 3205/3310
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Diese wasserdichten, mobilen Messgeräte ermöglichen einen unbeschränkten Einsatz im Feld.
  • Großes Display sorgt für hervorragende Ablesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Robustes Gehäuse und Silikontastatur mit versiegelten Tasten nach Schutzklasse IP 66/67
  • Bis zu 2500 Stunden Dauerbetrieb mit einem Batterie-Set
  • Großer Datenspeicher (Datum, Uhrzeit und ID-Nummern der Messungen)
  • Vier Sprachen wählbar (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch)
Für komplizierte Messungen beim mobilen und Vor-Ort-Einsatz, z. B. Wasser- und Abwasseranalysen, chemische und pharmazeutische Industrie usw.
Oxi 3310:
- Erweiterter Speicher für 5000 GLP-konforme Datensätze
- Langzeitüberwachung durch zeitgesteuerten Datenlogger mit einstellbaren Intervallen
- Wasserdichte Mini-USB-Schnittstelle zu einem PC
The Oxi 3205 is the same as Oxi 3210 without memory but including simplified functions.
Bestellinformation: Alle Sauerstoffmessgeräte sind in Sets mit Fühlern und Zubehör erhältlich.