Zellrückgewinnungslösung, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
734-0107EA 99.47 EUR
734-0107
Zellrückgewinnungslösung, Corning®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Corning® Zellrückgewinnungslösung ermöglicht die Rückgewinnung von auf Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix kultivierten Zellen zur nachfolgenden biochemischen Analyse. Corning® Zellrückgewinnungslösung depolymerisiert Corning® Matrigel®-Matrix-Gele ohne enzymatische Digestion oder langen Inkubationszeiten bei hohen Temperaturen. Durch die Zellrückgewinnung ohne Zellschädigung können inkubations- und digestionsbedingte biochemische Veränderungen der extrazellulären Anteile von Zelloberflächenrezeptoren und Adhäsionsmolekülen vermieden werden.
  • Nicht-enzymatische patentrechtlich geschützte Lösung
  • Auf die Fähigkeit getestet, eine gelbeschichtete BD Matrigel™ Matrix (1 mm dick) nach 1 Stunde bei 2–8 °C zu depolymerisieren
  • Gefiltert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet
  • Bei –20 °C mindestens 3 Monate stabil