Zell- und Gewebeadhäsion, Corning® Cell-Tak™
Lieferant: Corning
354240 354241
734-1081EA 304.42 EUR
734-1081 734-1083
Zell- und Gewebeadhäsion, Corning® Cell-Tak™
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Corning® Cell-Tak™ für die Zell- und Gewebeadhäsion ist eine Zusammensetzung von polyphenolischen Proteinen aus Mytilus edulis (Miesmuschel) gewonnen. Diese Proteine sind die Hauptkomponente des Haftmittels, das die Muschel zur Verankerung an festen Substraten in der marinen Umwelt absondert. Corning® Cell-Tak™ wird zur Anhaftung von Zell- und Gewebeteilen an eine Vielzahl von Oberflächen verwendet, einschließlich Kunststoff, Glas, Metall, PTFE und biologischer Stoffe. Es vereinfacht die Manipulation von biologischen Proben bei einer Reihe von In-vitro-Verfahren, einschließlich In-situ-Hybridisierung, Immunoassays, Mikroinjektion, Immunhistochemie und Kultivierung von Primärzellen auf Nährmedien. Corning® Cell-Tak™ ist biokompatibel und weist keine Artenspezifität auf.