Corning® Human fibronectin (from plasma)
Lieferant: Corning
354008
356008
734-0085EA
155.57
EUR
734-0085
734-0101
Corning® Human fibronectin (from plasma)
Proteine und Peptide
Fibronektin (FN) kommt in interstitieller Matrix sowie in Plasma vor. Fibronektin spielt bei der Zellmigration in der Wundheilung sowie bei der Entwicklung eine wesentliche Rolle. Es kann als dünne Schicht auf Gewebekulturoberflächen aufgetragen werden, um die Anhaftung, die Verteilung sowie die Vermehrung verschiedenster Zelltypen zu fördern.
Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet Ursprungsmaterial auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet.