Corning® PuraMatrix™ Peptidhydrogell, Corning
Lieferant: Corning
354250
734-1398EA 317.95 EUR
734-1398
Corning® PuraMatrix™ Peptidhydrogell, Corning
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Corning® PuraMatrix™ Peptide Hydrogel ist eine synthetische Matrix, die zur Schaffung definierter dreidimensionaler (3D) Mikroumgebungen für eine Vielzahl von Zellkulturexperimenten verwendet wird.
  • Fördert die Zellanhaftung
  • Lässt sich vor der Gelierung leicht mit Zellen und/oder bioaktiven Molekülen (z. B. Wachstumsfaktoren) mischen und ist für In-vivo-Studien an Tieren injizierbar
  • Transparent
Es wurde gezeigt, dass Corning PuraMatrix Peptide Hydrogel die Differenzierung von Hepatozyten-Vorläuferzellen, Ratten-Phäochromozytomzellen (PC12), Hippocampus-Neuronen und Endothelzellen fördert. Studien haben auch gezeigt, dass das Hydrogel die Anlagerung verschiedener primärer (z. B. neuronaler, Fibroblasten, Keratinozyten) und transformierter (z. B. MG-63, SH-SY5Y, HEK293, NIH3T3) Zelltypen unterstützt. Weitere potenzielle Anwendungen umfassen die Stammzellproliferation, die Migration und Invasion von Tumorzellen, Angiogenese-Assays und In-vivo-Analysen der Geweberegeneration.
Um ein optimales Zellwachstum und eine optimale Zelldifferenzierung zu erreichen, ist es notwendig, die geeignete Mischung aus diesem Material und bioaktiven Molekülen (z. B. Wachstumsfaktoren, Proteinen der extrazellulären Matrix (ECM) und/oder anderen Molekülen) zu bestimmen. Corning PuraMatrix Peptide Hydrogel besteht aus Standardaminosäuren (1 % w/v) und 99 % Wasser. Unter physiologischen Bedingungen organisiert sich die Peptidkomponente selbst zu einem 3D-Hydrogel mit einer faserigen Struktur im Nanometerbereich. Das Hydrogel lässt sich leicht in einer Falcon-Kulturschale, -Platte oder einem Zellkultureinsatz bilden.