Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Lieferant: Biotium
GelRed® & GelGreen®
41005-1EA 4210 EUR
41005-1 41003-T 41004. 41002-1 41003-1 730-1535 41002. 41003. 41001.
Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
GelRed und GelGreen sind fluoreszierende Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, die hohe Empfindlichkeit, niedrige Toxizität und außergewöhnliche Stabilität in sich vereinen.
  • Hochempfindlich, entweder als fertiges Gel-Färbemittel oder als Post-Gel-Färbemittel
  • Kann bei Raumtemperatur gelagert werden und ist mikrowellenfest
  • GelRed wirkt nachweislich weniger mutagen als Ethidiumbromid
  • Keine Entfärbung nötig
GelRed ist mit jedem Standard-312-nm-Transilluminator kompatibel.
GelGreen kann mit 254-nm-UV-Transilluminatoren oder Gel-Lesern mit Anregung im sichtbaren Lichtbereich verwendet werden.